missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit

Artikelnummer. 10504424
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10504424 1 mg 1 Stück
10419603 25 μg 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10504424

Marke: Thermo Scientific™ PV4751

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

LanthaScreen™ Tb-anti-ubiquitin-FK2 Antibody Kit

  • The Tb-anti-ubiquitin-FK2 antibody preferentially binds to mono- or poly-ubiquitinated proteins over free ubiquitin
  • This antibody can be used in combination with purified GFP-substrates, fluorescein-ubiquitin, or LanthaScreen™ cell lines
  • Use to develop robust, high-throughput biochemical or cell based assays for ubiquitination or deubiquitination
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Konjugat Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Terbium-labeled anti-ubiquitin-FK2 antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Form Liquid
Format 384-well Plate
Anregung/Emission 340/490, 520
Zur Verwendung mit (Geräte) Microplate Reader
Reaktivität Human
Versandbedingung Dry Ice
Reaktivität Abk. Hu
Produktlinie LanthaScreen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.