Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Ab
Artikelnummer. 10666255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
25μ g
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10666255 1 mg 1 Stück
10369244 25μ g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10666255 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV3772
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dieses Produkt eignet sich ideal für die Assay-Entwicklung bei der Beurteilung mehrerer primärer Ziegenantikörper oder wenn keine direkte Terbium-Markierung eines Primärantikörpers möglich ist.
  • Dieser Terbium-markierte Antikörper ist ein allgemeines Reagenz für die Assay-Entwicklung und bindet Ziegenantikörper
  • Ideal geeignet für die Verwendung während der Assay-Entwicklung bei der Bewertung mehrerer primärer Ziegenantikörper
  • Kann auch verwendet werden, wenn keine direkte Terbium-Markierung eines Primärantikörpers möglich ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Terbium-markierter Anti-Ziege-Antikörper in HEPES-gepufferter Kochsalzlösung. Bei -20 °C lagern.
Anregung/Emission 340/490, 520
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Konjugat Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Produktlinie LanthaScreen
Menge 1 mg
Reaktivität Ziege