Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-labeled Anti-Goat Antibody Kit
Artikelnummer. 11503527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
25μ g
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11503527 25μ g 25 Mikrogramm
10779544 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11503527 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV3769
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox von Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assay-Formaten erleichtern.
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper sind in der LanthaScreen™ Toolbox mit Assay-Reagenzien verfügbar und sollen die Entwicklung von Assays in verschiedenen Zielklassen und Assayformaten erleichtern
  • Tb-markierte speziesspezifische Sekundärantikörper binden an ihre entsprechenden Spezies IgG mit niedrigen nanomolaren apparenten Kds und zeigen eine vernachlässigbare Kreuzreaktivität mit IgG's anderer Spezies
  • Jeder Tb-markierte Anti-Spezies-Antikörper wird mit einem entsprechenden Fluorescein-markierten IgG als Positivkontrolle versehen
  • In einem Kinase-Assay, der das generische Reagenz mit dem Tb-markierten Antikörper verwendet, wird der Primärantikörper nicht gegen Phosphopeptid markiert
  • Der Nachweisschritt erfolgt durch Zugabe des Tb-markierten Sekundärantikörpers
  • Dieser Ansatz kann auf andere Zielklassen und Assay-Formate angewendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Versandbedingung Trockeneis
Konjugat Lanthanid-Chelate, Terbium (Tb)
Produktlinie LanthaScreen
Menge 25μ g
Reaktivität Ziege