Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-p-c-jun (pSer73) Antibody
Artikelnummer. p-7181451
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10073854 25 μg 1 Stück
10155164 1 mg 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10073854
Marke: Thermo Scientific™ PV4449
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
  • A part of the activating protein-1 (AP-1) transcription factor, c-Jun is phosphorylated at Ser73 by members of the JNK family
  • For use in combination with the GFP-c-Jun physiological protein substrate (PV4446) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konjugat Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates
Menge 25 μg
Inhalt und Lagerung Terbium-labeled p-c-Jun (pSer73) antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Anregung/Emission 340/490, 520
Reaktivität Human
Versandbedingung Dry Ice
Anzeigewert End Point
Reaktivität Abk. Hu
Zielgen Ser/Thr Kinases
Produktlinie LanthaScreen