Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-PY20 Antibody Kit
Artikelnummer. p-7076020
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11553457 25 μg 25 Mikrogramm
10042672 1 mg 1 Milligramm
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11553457
Marke: Thermo Scientific™ PV3552
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the pY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate.
A general reagent to monitor tyrosine kinase activity, the pY20 antibody binds to phosphorylated tyrosines within a peptide or physiological protein substrate.
For use in combination with Fluorescein-poly-GT (Cat. No. PV3610) or Fluorescein-poly-GAT (PV3611) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Tyrosine kinases
Konzentration 0.45 mg/mL
Konjugat Tb (Terbium)/FITC/Lanthanide Chelates
Molekulargewicht des Antigens 150 kDa
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Kinase Antibodies and Immunoassays
Primär oder sekundär Primary
Verpackung 1 Kit
Inhalt und Lagerung Terbium-labeled anti-pY20 antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Molekulargewicht des Antikörpers 150,000 Da
Assay-Eingabe Biochemical terbium phospho-specific activity
Format 384-well Plate
Anregung/Emission 340/490, 520 nm
Versandbedingung Dry Ice
Anzeigewert End Point
Forschungskategorie Signal Transduction
Zieleintrag ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA T674I, PDGFRA V561D, PTK6, RET Y791F, SYK, TYRO3, ZAP70, FGFR1, FGFR2, BLK, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, NTRK3, RET V804L, ROS1, TEK, TTK, FLT1, MUSK, SRCN1, TEC, ABL1 E255K, BMX, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, ABL1 T315I, EPHA3, EPHB4, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, EGFR L858R, ERBB4, KDR, MET, TNK2, ABL1, ABL2, AXL, FGFR3, FGFR3 K650E, FGR, HCK, KIT V654A, EPHA1, EPHA8, EPHB3, INSRR, LYNB, MST1R, NTRK1, PDGFRA D842V, SRMS, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, PDGFRB, EGFR T790M, EPHA7, EPHB1, MET M1250T, FRK, ITK, FLT3 D835Y, SRC, ABL1 Y253F, BTK, DDR2, FES, KIT T670I, TXK, ERBB2, NTRK2
Zielenzym Tyrosine Kinases
Verfahren TR-FRET
Validierte Kinasen ABL1, ABL2, AXL, BLK, BMX, BTK, CSF1R, CSK, DDR2, EGFR, EPHA1, EPHA2, EPHA3, EPHA4, EPHA5, EPHA7, EPHA8, EPHB1, EPHB2, EPHB3, EPHB4, ERBB2, ERBB4, FER, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FGR, FLT1, FLT3, FLT4, FRK, FYN, HCK, IGF1R, INSR, KDR, KIT, LCK, LTK, LYNA, LYNB, MATK, MERTK, MET, MST1R, MUSK, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PDGFRA, PDGFRB, PTK2, PTK2B, PTK6, RET, ROS1, SRC, SRCN1, SRMS, SYK, TEC, TEK, TNK2, TTK, TYRO3, YES1, ZAP70
Produktlinie LanthaScreen