missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ TR-FRET PPAR gamma Competitive Binding Assay Kit, goat
Click to view available options
Menge:
400 x 40 μL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Kit enthält Ziege-Tb-Anti-GST-Antikörper; die anderen Kit-Komponenten sind identisch mit Kit A15145:
Der LanthaScreen™ TR-FRET PPAR-gamma kompetitive Bindungstest bietet eine empfindliche und robuste Methode für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor gamma (PPAR-gamma). Das Kit verwendet einen Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper, einen fluoreszierenden Kleinmolekül-Pan-PPAR-Liganden (Fluormone™ Pan-PPAR Green) und eine humane PPAR-gamma-Ligand-Bindungsdomäne (LBD), die mit Glutathion S-Transferase (GST) markiert ist, in einem homogenen fertigen Assay-Format, das nur noch angemischt werden muss.
Zur Assay-Durchführung:
Beim Ausführen des LanthaScreen™ TR-FRET PPAR-gamma kompetitiven Bindungstests wird Fluormone™ Pan-PPAR Green zu Liganden-Testverbindungen hinzugefügt, gefolgt von einer Mischung aus der PPAR-gamma-LBD und dem Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper. Wenn Fluormon™ pan-PPAR Grün an PPAR-gamma gebunden ist, erfolgt eine Energieübertragung vom Terbium-markierten Antikörper zum Tracer, und es wird ein hohes TR-FRET-Verhältnis beobachtet. Die kompetitive Ligandenbindung an PPAR-gamma wird nachgewiesen mithilfe der Fähigkeit einer Testverbindung, die Markierungssubstanz zu verdrängen, was zu einem FRET-Verlust zwischen dem Antikörper und der Markierungssubstanz führt. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und kann zur Bestimmung der IC50 anhand einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet werden (Abbildung 1). Diese Art des Bindungsassays ist analog zu Radioliganden-basierten Assays, mit dem Unterschied, dass nicht mit Radioaktivität umgegangen werden muss und ein homogenes, reines Zugabe-Format ermöglicht wird.
Der LanthaScreen™ TR-FRET PPAR-gamma kompetitive Bindungstest bietet eine empfindliche und robuste Methode für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) von Liganden für den Peroxisom-Proliferator-aktivierten Rezeptor gamma (PPAR-gamma). Das Kit verwendet einen Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper, einen fluoreszierenden Kleinmolekül-Pan-PPAR-Liganden (Fluormone™ Pan-PPAR Green) und eine humane PPAR-gamma-Ligand-Bindungsdomäne (LBD), die mit Glutathion S-Transferase (GST) markiert ist, in einem homogenen fertigen Assay-Format, das nur noch angemischt werden muss.
Zur Assay-Durchführung:
Beim Ausführen des LanthaScreen™ TR-FRET PPAR-gamma kompetitiven Bindungstests wird Fluormone™ Pan-PPAR Green zu Liganden-Testverbindungen hinzugefügt, gefolgt von einer Mischung aus der PPAR-gamma-LBD und dem Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper. Wenn Fluormon™ pan-PPAR Grün an PPAR-gamma gebunden ist, erfolgt eine Energieübertragung vom Terbium-markierten Antikörper zum Tracer, und es wird ein hohes TR-FRET-Verhältnis beobachtet. Die kompetitive Ligandenbindung an PPAR-gamma wird nachgewiesen mithilfe der Fähigkeit einer Testverbindung, die Markierungssubstanz zu verdrängen, was zu einem FRET-Verlust zwischen dem Antikörper und der Markierungssubstanz führt. Nach einer Inkubationszeit bei Raumtemperatur wird das 520 nm/495 nm-TR-FRET-Verhältnis berechnet und kann zur Bestimmung der IC50 anhand einer Dosisreaktionskurve der Verbindung verwendet werden (Abbildung 1). Diese Art des Bindungsassays ist analog zu Radioliganden-basierten Assays, mit dem Unterschied, dass nicht mit Radioaktivität umgegangen werden muss und ein homogenes, reines Zugabe-Format ermöglicht wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | Tb (Terbium) |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Menge | 400 x 40 μL |
| Verpackung | 384-Well-Platte |
| Inhalt und Lagerung | Das LanthaScreen™ TR-FRET-Assay-Kit für kompetitiven Bindungstest für PPAR-gamma enthält PPAR-gamma-LBD (GST)-Protein, Fluormone™ Pan-PPAR Grün, Terbium-markierten Anti-GST-Antikörper und mehrere Puffer. Lagerung der Komponenten wie im Assay-Protokoll angegeben (-80 °C, -20 °C oder +4 °C). |
| Assay-Eingabe | Biochemische kompetitive Bindung |
| Anzeigewert | Endpunkt |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Zieleintrag | PPARG, PPAR-gamma, NR1C3 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur