Learn More
Lapachol, TRC
Artikelnummer. 30467217
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467217 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467217 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1751005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lapachol
CAS 84-79-7
Summenformel C15 H14 O3
Menge 5 g
Synonym 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)- (7CI,8CI), Lapachol (6CI), 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthalenedione, 2-Hydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, Bethabarra Wood, C.I. 75490, C.I. Natural Yellow 16, Greenhartin, Ipe-tobacco Wood, Lapachol Wood, NSC 11905, NSC 629756, Surinam Greenheart Wood, Taigu Wood, Taiguic acid, Tecomin
InChI-Formel InChI=1S/C15H14O3/c1-9(2)7-8-12-13(16)10-5-3-4-6-11(10)14(17)15(12)18/h3-7,18H,8H2,1-2H3
SMILES CC(=CCC1=C(O)C(=O)c2ccccc2C1=O)C
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-(3-Methylbut-2-enyl)naphthalin-1,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
Formelmasse 242.0943