Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lapatinib
Artikelnummer. 15861012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15861012 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15861012 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462360010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lapatinib
CAS 231277-92-2
Summenformel C29H26ClFN4O4S
Menge 1 g
InChI-Schlüssel BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)CCNCC1=CC=C(O1)C1=CC=C2N=CN=C(NC3=CC=C(OCC4=CC=CC(F)=C4)C(Cl)=C3)C2=C1
IUPAC-Name N-{3-Chlor-4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]phenyl}-6-(5-{[(2-Methansulfonylethyl)amino]Methyl}furan-2-yl)Quinazolin-4-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 581.06
Formelmasse 581.06