Learn More
Thermo Scientific™ Reach-In, mit hoher Kapazität, CO2-Inkubator, 821 l, polierter Edelstahl
Artikelnummer. p-9053119
Change view
Click to view available options
Spannung:
200/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
10042483 200/230 V 1 Stück
1 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 10042483
Marke: Thermo Scientific™ 3951
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
CO2-Sensor: TC-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Legen Sie große Volumina von Patientenproben für bakterielles Wachstum an, führen Sie Kurzzeit-Wachstumsstudien durch, und arbeiten Sie mit großen Produktvolumina. Der Thermo Scientific™ Reach-In CO2-Inkubator bietet eine breite Palette integrierter Funktionen für optimale Flexibilität. Dieses Gerät bietet eine erhöhte relative Luftfeuchtigkeit, um ein Austrocknen des Produkts bei mittelfristigen Kulturen zu verhindern, und hält auch dann eine gleichmäßige Temperatur, wenn in der Kammer weitere Geräte (Zellroller, Wippschüttler, Schüttler, Schleudern oder Rührer) installiert werden.
Leistung
  • Horizontal ausgerichtetes, laminares Luftströmungssystem fördert ideale Wachstumsbedingungen
  • Drei Einstellungen für die relative Luftfeuchtigkeit: aus, mittel, hoch
  • Drei Wasserfülloptionen: automatisch, halbautomatisch und ergonomisch manuell
  • Thermo Scientific™ Enviro-Scan™ Mikroprozessorsteuerung
  • Auswählbar: Temperatur, Übertemperatur, CO2, Luftfeuchtigkeit
  • Akustischer/optischer Alarm und Alarmstummschaltung
  • Fernalarmkontakte
  • Datenausgänge helfen, interne und gesetzliche Dokumentationsanforderungen zu erfüllen
Bauweise
  • Die beheizte, dreifach verglaste Tür minimiert die Kondensatbildung und ermöglicht so eine klare Sicht
  • Zwei Rohrdurchführungen (jeweils eine in der rechten und linken Seitenwand) für Sonden, Sensoren, Stromkabel
  • Zubehörsteckdosen innen und außen
  • Innenraum aus Edelstahl
  • Strapazierfähige Einlegeböden aus Edelstahl sind beständig gegen Korrosion; einstellbar in Höhenschritten von 5,1 cm
  • Schwenkbare, blockierbare Rollen ermöglichen das Verschieben beim Aufstellen und bei der Reinigung
  • Höhenverstellbare Füße sorgen für einen sicheren Stand und somit für zusätzliche Sicherheit im Labor
Kompatibel mit:
  • Integrierte Gaswächter (1900000, 190642, 1900086, 190640)
  • Werkseitig installierte Datenausgänge (190544, 190523, 1900085, 190512, 190543, 1900152)
  • Zweistufige Gasregler (965010, 961027)
  • Einlegeböden (227642, 224139, 502045, 227641, 224155)
Empfohlen für:
  • Anlage großer Volumina von Patientenproben für bakterielles Wachstum
  • Durchführung von Kurzzeit-Wachstumsstudien
  • Arbeit mit großvolumigen Produkten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 29 cu . ft. .
Zertifizierung/Konformität CE, UL, cUL
Datenausgabe Optional 4-20 mA
Beschreibung Einzelner 821 l-Inkubator
Kapazität (metrisch) 821 L
Kammermaterial Gebürsteter Edelstahl
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
CO2-Sensortechnologie TC-Sensor
Beleuchtung LED
Material Edelstahl
Sauerstoffregelung Keine
Relative Luftfeuchtigkeit <80 %, hoch <90 %
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C bis 60 °C
Typ CO2-Inkubator
Feuchtigkeitsquelle Feuchtigkeitsreservoir mit 4 Gallonen
Abmessungen (T x B x H) innen 68.5 x 78.7 x 152.4 cm (27 x 31 x 60 in.)
Abmessungen (L x B x H) 83.8 x 96.5 x 203.2 cm (33 x 38 x 80 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 500 lb.
Elektrische Anforderungen 200/230 V, 50/60 Hz
Spannung 200/230 V