Learn More
Gilac™ Großer Wäschekorb, 130 l
Description
- Äußerst widerstandsfähig und von herausragender Langlebigkeit.
- Für den professionellen Einsatz konzipiert.
- Geeignet für hohe Belastungen und intensive Nutzung.
Specifications
Specifications
| Breite (angloamerikanisch) | 22,6 in. |
| Größe | L |
| Produkttyp | Wäschekorb |
| Abmessungen (L x B x H) | 80 cm x 57.5 cm x 29 cm |
| Farbe | Weiß |