Learn More
Slice™ Große Schere (abgerundete Spitze)
Beschreibung
- Zirkoniumoxid Slice™ Sicherheitsklingen
- Langlebiger verstärkter Nylongriff mit Soft-Touch-Fingergriffen
- Sicherer als herkömmliche Scheren
- Finger-friendly™ Die Kante hält 11-mal länger als Metall.
- Beidhändig verwendbar
- Weniger Verletzungen, geringere Kosten
- Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klingen
- Chemisch inerte Klingen rosten nie
- Öl-, schmierstoff- und wartungsfrei
- BPA-, Phthalat- und bleifreie Schere
- Leicht und kompakt
- Die Klingen sind einfach zu reinigen und wartungsfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,87 in. |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Material | GFN, TPE, Edelstahl, Zirkonoxid |
| Größe | L |
| Farbe | Weiß/Orange |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschneiden |
| Enthält | Sicherheitsklinge aus Zirkonoxid |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 3,21 oz. |
| Mehr anzeigen |