Learn More
Justrite™ Großer Fasstrichter aus Stahl mit selbstschließender Abdeckung
Artikelnummer. 12746055
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
32 in. Flammensperre
6 in. Flammensperre
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
12746055 6 in. Flammensperre -
12736055 32 in. Flammensperre 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12746055 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 08227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    483.08 €
    377.14 € / 1 Stück
    Sparen 105.94 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöhen Sie Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz mit geeignetem Sicherheits- und Lagerzubehör. Der Justrite™ große Stahlfasstrichter mit selbstschließendem Deckel verhindert Verschütten beim Umfüllen brennbarer Lösungsmittel, Verdünner, Öle oder Farbreste. Das Modell erfüllt NFPA1 und den International Fire Code und schließt sowie verriegelt automatisch, wenn ein Schmelzlot bei 165°F (74°C) unter Brandbedingungen auslöst.
Sicherheitsfasstrichter, großer Stahltrichter mit selbstschließendem Deckel und 6-in.-Flammendurchschlagsicherung. Zur Verwendung mit entzündlichen Materialien
Spezifikation
Produkttyp Großer Trommeltrichter aus Stahl
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entzündbare Stoffe
Material Verzinkter Stahl
Enthält 6 in. Flammensperre