Learn More
Gibco™ Supplement für Makrovaskuläre Endothelial (LVES)
Artikelnummer. 13325554 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
11 ml
Packungsgröße:
11 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13325554 11 ml 11 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13325554 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A1460801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.75 €
    94.65 € / 11 Milliliter
    Sparen 5.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Supplement für Makrovaskuläre Endothelial (LVES)
Gibco™ Supplement für makrovaskuläres Endothel (LVES) ist ein komplett gebrauchsfertiger 50x-Medienzusatz, der für die Verwendung mit Gibco™ Medium 200 und Medium 200PRF für die Kultur von humanen Nabelvenenendothelzellen (HUVEC), humanen Aortenendothelzellen (HAEC) und humanen Lungenarterienendothelzellen (HPAEC) optimiert ist. Dieses gemischte Supplement wurde entwickelt, um ein optimales Zellwachstum zu erzielen und eine überlegene Zellleistung für Angiogenese-Anwendungen wie Zellmigration und Röhrenbildung zu ermöglichen. LVES enthält fetales Rinderserum, Hydrocortison, humanen epidermalen Wachstumsfaktor, grundlegenden Fibroblasten-Wachstumsfaktor, Heparin und Ascorbinsäure.
  • Führen Sie funktionelle Assays zur Röhrenbildung, Zellinvasion, Zellmigration und Zellproliferation durch
  • Erzielen Sie bessere Wachstumsraten von Endothelzellen im Vergleich zu Low Serum Growth Supplement (LSGS)
  • Erweitern Sie die primären makrovaskuläre Endothelzellen ohne genomische Veränderung
    Verifizierte Leistung in wichtigen Angiogenese-Anwendungen
    Das Supplement zur makrovaskulären Endothelialsupplementierung wurde entwickelt, um in Verbindung mit Medium 200, humanen Nabelvenen-Endothelzellen und Geltrex™ LDEV-freie Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor eine optimale Leistung bei Tubusbildung, Zellinvasion, Zellmigration und Zellproliferationsassays zu erzielen. Diese Artikel und ein detailliertes Protokoll sind in einem praktischen Angiogenese-Starterkit erhältlich oder können separat erworben werden.
    Maximales Primärzellenwachstum mit nur einem Mischsupplement
    Das Supplement für makrovaskuläres Endothel ist eine vollständige, gebrauchsfertige Mischung aus Wachstumsergänzungen, die optimiert ist, um >4 x 104 HUVEC pro cm2 zu liefern, wenn sie mit Medium 200 oder Medium 200PRF verwendet wird. Der Zellphänotyp bleibt erhalten und ist positiv auf den von-Willebrand-Faktor (vWF) und CD31 und negativ auf a-Aktin getestet und ist positiv für die dil-Ac-LDL-Aufnahme über ICC.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung 1 Flasche. Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
    Zelltyp Endotheliale Zellen (Nabelschnurvene, Pulmonalarterie, Aorta, Makrovaskulär)
    Klassifikation Tierischen Ursprungs
    Konzentration 50 X
    Form Flüssig
    Produkttyp LVES-Supplement
    Serumspiegel Standardserum
    Sterilität Steril
    Ohne Additive Kein Glutamin
    Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
    Menge 11 ml
    Versandbedingung Trockeneis
    Quelle Human
    Spezies Human
    Getestet auf Assay zur Wachstumsleistung