Learn More
LAS-34823, TRC
Artikelnummer. 30476300
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476300 10 mg 10 Milligramm
30466056 100 mg 100 Milligramm
30464577 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30476300 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL39503010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1708930-15-7
Summenformel C16H24BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 342.27
Synonym LAS-34823, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2,2.2]octane Bromide, (R)-3-Hydroxy-1-(3-phenoxypropyl)quinuclidium Bromide
IUPAC-Name (3R)-1-(3-phenoxypropyl)-1-azoniabicyclo[2.2.2]oktan-3-ol; Bromid
SMILES [Br-].O[C@H]1C[N+]2(CCCOc3ccccc3)CCC1CC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aclidinium Bromide Impurity 2
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H24NO2.BrH/c18-16-13-17(10-7-14(16)8-11-17)9-4-12-19-15-5-2-1-3-6-15;/h1-3,5-6,14,16,18H,4,7-13H2;1H/q+1;/p-1/t14?,16-,17?;/m0./s1
Formelmasse 341.099