missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lasalocid sodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16478658 10 mg
16474537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16478658 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1071A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Lasalocid sodium (Lasalocid-A sodium) treatment led to an increase in cell wall thickness, whilst the quantity and sugar composition of the cell wall remained unchanged in BY-2 cells.

Lasalocid sodium (Lasalocid-A sodium) treatment led to an increase in cell wall thickness, whilst the quantity and sugar composition of the cell wall remained unchanged in BY-2 cells.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lasalocid sodium
Physikalische Form Solid
CAS 25999-20-6
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C34H53NaO8
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Lasalocid-A sodiumIonophore X-537A sodiumAntibiotic X-537A sodium
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (163.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O[Na])C1=C(CC[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)C([C@@H]([C@H]2O[C@@]([C@H]3CC[C@](O)(CC)[C@H](C)O3)(CC)C[C@@H]2C)CC)=O)C=CC(C)=C1O
Molekulargewicht (g/mol) 612.77
Formelmasse 612.77
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.