missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
lasB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen PA5144408
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cleaves host elastin, collagen, IgG, and several complement components as well as endogenous pro-aminopeptidase (PubMed:11533066). Autocatalyses processing of its pro-peptide (PubMed:9642203, PubMed:1744034). Processes the pro-peptide of pro-chitin-binding protein (cbpD) (PubMed:9642203). Involved in the pathogenesis of P.aeruginosa infections.
Spezifikation
| lasB | |
| Polyclonal | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4 | |
| P14756 | |
| lasB | |
| Recombinant Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692/DSM 22644/CIP 104116/JCM 14847/LMG 12228/1C/PRS 101/PAO1) ELAS protein (198-498aa) | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Bacteria | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| lasB | |
| Elastase, lasB PA3724 | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 880368 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| IgG |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?