Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™
Beschreibung
- Temperaturbeständigkeit: -196 °C bis +150 °C
- Flüssiger und gasförmiger LN₂ , Wasserbäder bis 100 °C und °Autoklavieren sowie Öfen mit mittlerer Temperatur bis 150 °C
- Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe
- Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
- Etikettenbögen verursachen keine Druckerstaus. Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylkleber.
- Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
- 20 Blätter pro Packung
- Autoklavierbar
- Einwegprodukt
Spécification
Spécification
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Blatt |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Kryo-Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | 0,5-ml-Röhrchen |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?