Learn More
DiversifiedBiotech Laser Cryo-Babies™
Beschreibung
- Unser patentiertes Cryo-Babies™ Und Cryo-Tags™ Sie widerstehen sowohl langfristigen kryogenen Lagerbedingungen als auch herkömmlicher Gefrierlagerung
- Kryogene Etiketten sind chemisch inert und mit einem lösungsmittelbeständigen Klebstoff versehen, der auf kryogenen Fläschchen, Mikrozentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Glasfläschchen, Bechergläsern und Metallgestellen haftet.
- Cryo-Babies™ Und Cryo-Tags™ Sie sind außerdem beständig gegen Schockgefrieren in flüssigem Stickstoff, kochende Wasserbäder bei 100 °C und trockene Hitze bis zu 150 °C.
- Blätter, formatiert für die Verwendung mit Laserdruckern
- Niedrige Temperatur -196 °C
- Autoklavierbar
- Erhältlich in den Packungsgrößen 1600 und 1700.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Klebstofftyp | Abziehen und aufkleben, Acryl |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Blatt |
| Material | Polyolefin |
| Print Technology | Laser |
| Produkttyp | Ultra-reflektierendes Buchstabenetikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Abmessungen (L x B) | 1 x 1 in. |
| Mehr anzeigen |