Learn More
Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten
Artikelnummer. 15589344
Click to view available options
Packungsgröße:
1700 Stück
Artikelnummer. 15589344
Marke: Heathrow Scientific™ LCRY1700B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beständig gegen Risse, Abplatzungen und Ablösungen. Die Heathrow Scientific™ Laser Cryo-Babies™ Niedrigtemperatur-Etiketten dehnen sich bei Temperaturschwankungen aus und ziehen sich wieder zusammen.
  • Temperaturbeständigkeit: –196 °C bis +150 °C.
  • Flüssigkeits- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
  • Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzenden Stoffe.
  • Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
  • Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
  • Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
  • 20 Blätter pro Packung
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Ausführung Matte
Format Sheet
Material Polyolefin
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Cryogenic Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5 ml-Röhrchen
Etiketten pro Zeile 5
Etiketten pro Bogen 85
Lebensdauer Zur einmaligen Verwendung
Anzahl pro Packung 20 Blätter/Packung
Menge 1700/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +150 °C
Dimensions (LxW) 33 x 13 mm
Länge (angloamerikanisch) 1.28 in.
Länge (metrisch) 33 mm
Breite (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (metrisch) 13 mm