Learn More
Brady™ LaserTab Laserbedruckbare B-747A Polyesteretiketten
Artikelnummer. 11508634
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
22,9 mm
25,4 mm
36,5 mm
Breite (metrisch):
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich:
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Packungsgröße:
1 Packung
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich unitSize
11508634 Weiß 5,1 mm 16,5 mm 16,5 mm 1 Packung
11533634 Gelb 6,4 mm 20,3 mm 20,3 mm 1 Packung
11573574 Weiß 6,4 mm 25,4 mm 25,4 mm 1 Packung
11573634 Gelb 6,4 mm 38,1 mm 38,1 mm 1 Packung
11563634 Gelb 9,5 mm 25,4 mm 25,4 mm 1 Packung
11583634 Gelb 9,5 mm 47,6 mm 47,6 mm 1 Packung
11593634 Gelb 9,5 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 Packung
11543634 Gelb 12,7 mm 20,3 mm 20,3 mm 1 Packung
11513564 Weiß 22,9 mm 50,8 mm 50,8 mm 1 Packung
11533564 Weiß 22,9 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 Packung
11543544 Weiß 25,4 mm 63,5 mm 63,5 mm 1 Packung
11563564 Weiß 36,5 mm 76,2 mm 76,2 mm 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11508634 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 217029
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blanko-Etiketten zum Bedrucken, geeignet für Laserdrucker.
LaserTab-Etiketten sind in folgenden Formaten erhältlich:
  • Manipulationssicheres Polyolefin
  • Polyester (UL-anerkannte Komponente bei Bedruckung mit bestimmten Laserdruckertonern)
  • Selbstlaminierend
  • Nylon Tuch
  • Papier
  • Polyimid
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester (B-747A)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 20.3 mm
Etiketten pro Zeile 10
Etiketten pro Bogen 480
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 2880 Etiketten/Packung
Menge 2880 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +266 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0035 in.
Dicke (metrisch) 0.09 mm
Abmessungen (L x B) 5.08 x 16.51 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,20 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,65 in.
Breite (metrisch) 16,5 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 16,5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,20 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,2 in.
Höhe (metrisch) 5,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 5.1 mm
Alternate Part Number lat-29-747-2.5