Learn More
Brady™ LaserTab Laser Printable B-747A Polyester Labels
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Weiß
Höhe (metrisch):
5,1 mm
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
22,9 mm
25,4 mm
36,5 mm
Breite (metrisch):
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
38,1 mm
47,6 mm
50,8 mm
63,5 mm
76,2 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich:
Packungsgröße:
1 Packung
Beschreibung
LaserTab Labels are available in the following formats:
- Tamper-evident polyolefin
- Polyester (UL Recognized Component when printed with designated laser printer toners)
- Self-laminating
- Nylon cloth
- Paper
- Polyimide
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Matt |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester (B-747A) |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Laser |
| Mehr anzeigen |