Learn More
Brady™ Laserbedruckbares Etikett für LASERTAB™-Laser
Laserdruckbare Etiketten von LASERTAB™ aus Polyester sind speziell für den Einsatz mit Laserdruckern konzipiert.
Marke:  Brady™ 029721
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.85050kg
Artikelnummer. 11513584
  • 710.00 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polyesterfolie mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff und einer bedruckbaren Beschichtung, die speziell für Laserdrucker und Toner entwickelt wurde
  • Hohe Auflösung, gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Verschmierungen, mäßige bis hohe Temperaturleistung
  • White ist eine UL-anerkannte Komponente und CSA-zugelassenes Material, wenn es mit speziellen Laserdruckern gedruckt wird
  • Betriebstemperatur von -40 bis 267 °F (-40 bis 130 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polyester
25,4 mm
9,53 mm
Acryl
Matt
10000/Packung
Laserdrucker
1 in.
0,375 in.
0,375 x 1 in.
Unsteril
Kennzeichnung von Leiterplatten und Komponenten