Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laserbedruckbare Etiketten, B-707 Polyester
Artikelnummer. 11573644 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,5 x 0,375 in. (B x H)
0,5 x 0,5 in.
1 x 0,375 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,375 in. (B x H)
1,5 x 0,5 in. (B x H)
2 x 1,437 in. (B x H)
3 x 1,437 in. (B x H)
3,6 x 0,375 in. (B x H)
Farbe:
Gelb
Weiß
missing translation for 'unitSize':
1 Packung
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Größe (angloamerikanisch) Farbe missing translation for 'unitSize'
11573644 2 x 1,437 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11533654 3 x 1,437 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11543654 1,5 x 0,375 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11503654 3,6 x 0,375 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11513045 0,5 x 0,375 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11543045 0,5 x 0,5 in. Weiß 1 Packung
11553045 1,5 x 0,5 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11553644 1 x 0,5 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11523045 1 x 0,375 in. (B x H) Weiß 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11573644 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 029824
Verfügbar ab: 06-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB Laserdruckbare Etiketten bestehen aus B-707 Polyester.
  • Leere, bedruckbare Polyesteretiketten für Laserdrucker
  • CSA-akzeptiertes Material, wenn es mit speziellen Laserdruckertonern gedruckt wird
Specifica
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Beschreibung Chemisch, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester (B-707)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Laserbedruckbares Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Daten- und Telekommunikationskennzeichnung, allgemeine Identifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 71.12 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1008 Etiketten/Packung
Menge 1000/Pk.
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 2 x 1,437 in. (B x H)
Größe (metrisch) 50.8 x 36.4 mm (W x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +267 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0046 in.
Dicke (metrisch) 0.117 mm
Abmessungen (L x B) 36.50 x 50.80 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.80 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 50.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,44 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1,44 in.
Höhe (metrisch) 36.50 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 36.50 mm
Alternate Part Number LAT-33-707-1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.