Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Artikelnummer. 11513644
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 0,25 in. (B x H)
0,375 x 0,375 in. (B x H)
0,3 x 0,25 in. (B x H)
0,5 x 0,437 in. (B x H)
0,65 x 0,25 in. (B x H)
0,65 x 0,2 in. (B x H)
0,8 x 0,25 in. (B x H)
0,8 x 0,5 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
1,875 x 0,375 in. (B x H)
1,875 x 1,33 in. (B x H)
1,875 x 0,833 in. (B x H)
2,5 x 1 in. (B x H)
3 x 0,375 in. (B x H)
8,5 x 11 in. (B x H)
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) Farbe unitSize
11513644 2,5 x 1 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11573584 1,875 x 0,375 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11583584 3 x 0,375 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11503594 1,875 x 0,833 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11503644 1,875 x 0,833 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11513594 1,875 x 1,33 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11583564 0,3 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11533614 0,5 x 0,437 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11543614 0,25 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11503574 0,375 x 0,375 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11593614 8,5 x 11 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11523644 8,5 x 11 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11523624 0,65 x 0,2 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11523634 0,65 x 0,2 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11523574 0,65 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11543574 0,8 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11563574 0,8 x 0,5 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11593574 1 x 0,5 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11553634 1 x 0,5 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11533584 1,5 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
20 options
Artikelnummer. 11513644
Marke: Brady™ 029795
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB laserdruckbare Etiketten sind aus B-747 Polyester gefertigt.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Beschreibung Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Laserbedruckbares Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Asset tracking, Circuit board labelling, General identification
Zur Verwendung mit (Geräte) Laser Printers
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 1026 Labels/Pack
Menge 1000/Pk.
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 2,5 x 1 in. (B x H)
Größe (metrisch) 63.5 x 25.4 mm (W x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +266°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +130°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0037 in.
Dicke (metrisch) 0.090 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 63.5 mm
Länge (angloamerikanisch) 2.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 2.5 in.
Breite (metrisch) 63.50 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 63.50 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 1 in.
Höhe (metrisch) 25.40 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-21-747-1-YL