Learn More
Brady™ LASERTAB™ Laseretiketten, B-747Polyester
Artikelnummer. 11523574
Change view
Click to view available options
Größe (angloamerikanisch):
0,25 x 0,25 in. (B x H)
0,375 x 0,375 in. (B x H)
0,3 x 0,25 in. (B x H)
0,5 x 0,437 in. (B x H)
0,65 x 0,25 in. (B x H)
0,65 x 0,2 in. (B x H)
0,8 x 0,25 in. (B x H)
0,8 x 0,5 in. (B x H)
1 x 0,5 in. (B x H)
1,5 x 0,25 in. (B x H)
1,875 x 0,375 in. (B x H)
1,875 x 1,33 in. (B x H)
1,875 x 0,833 in. (B x H)
2,5 x 1 in. (B x H)
3 x 0,375 in. (B x H)
8,5 x 11 in. (B x H)
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Packung
Artikelnummer. Größe (angloamerikanisch) Farbe unitSize
11523574 0,65 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11573584 1,875 x 0,375 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11583584 3 x 0,375 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11503594 1,875 x 0,833 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11503644 1,875 x 0,833 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11513594 1,875 x 1,33 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11583564 0,3 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11513644 2,5 x 1 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11533614 0,5 x 0,437 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11543614 0,25 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11503574 0,375 x 0,375 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11593614 8,5 x 11 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11523644 8,5 x 11 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11523624 0,65 x 0,2 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11523634 0,65 x 0,2 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11543574 0,8 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11563574 0,8 x 0,5 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11593574 1 x 0,5 in. (B x H) Gelb 1 Packung
11553634 1 x 0,5 in. (B x H) Weiß 1 Packung
11533584 1,5 x 0,25 in. (B x H) Weiß 1 Packung
20 options
Artikelnummer. 11523574
Marke: Brady™ 029706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit Laserdruckern entwickelt Brady LASERTAB laserdruckbare Etiketten sind aus B-747 Polyester gefertigt.
  • Blank, printable polyester labels for Laser Printers
  • CSA Accepted material when printed with designated laser printer toners
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen
Beschreibung Chemisch, hohe Temperatur, Feuchtigkeit, Abstrich, UV- und witterungsbeständig
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Polyester (B-747)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Laser
Produkttyp Laserbedruckbares Etikett
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Circuit board labelling, General identification
Zur Verwendung mit (Geräte) Laser Printers
Horizontale Wiederholung (metrisch) 20.32 mm
Etiketten pro Zeile 10
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 10260 Labels/Pack
Menge 10,000/Pk.
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 0,65 x 0,25 in. (B x H)
Größe (metrisch) 16.5 x 6.35 mm (W x H)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +266°F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0037 in.
Dicke (metrisch) 0.094 mm
Dimensions (LxW) 6.35 x 16.51 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.65 in.
Breite (angloamerikanisch) 0.65 in.
Breite (metrisch) 16.51 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 16.51 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.25 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.2 in.
Höhe (metrisch) 6.35 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.35 mm
Alternate Part Number LAT-3-747-10