Learn More
Brady™ LaserTab Laserbedruckbare Papieretiketten
Artikelnummer. 11523564
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Breite (metrisch):
47,6 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich:
21,2 mm
22,9 mm
36,5 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich:
47,6 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
1 Packung
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich unitSize
11523564 22,9 mm 50,8 mm 22,9 mm 50,8 mm 1 Packung
11543604 21,2 mm 47,6 mm 21,2 mm 47,6 mm 1 Packung
11553564 36,5 mm 50,8 mm 36,5 mm 50,8 mm 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11523564 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029691
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blanko-Etiketten zum Bedrucken, geeignet für Laserdrucker.
LaserTab-Etiketten sind in folgenden Formaten erhältlich:
  • Manipulationssicheres Polyolefin
  • Polyester (UL-anerkannte Komponente bei Bedruckung mit bestimmten Laserdruckertonern)
  • Selbstlaminierend
  • Nylon Tuch
  • Papier
  • Polyimid
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Papier (B-759)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anlagenverfolgung, allgemeine Identifizierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 71.1 mm
Etiketten pro Zeile 3
Etiketten pro Bogen 30
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 1020 Etiketten/Packung
Menge 1020 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0036 in.
Dicke (metrisch) 0.091 mm
Abmessungen (L x B) 22.86 x 50.8 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,90 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50,8 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 50,8 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,90 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,9 in.
Höhe (metrisch) 22,9 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 22,9 mm
Alternate Part Number LAT-31-759-1