Learn More
Brady™ LaserTab Laserbedruckbare Polyolefin-Etiketten
Artikelnummer. 11513614 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6,4 mm
12,7 mm
21,2 mm
Etiketten pro Zeile:
4
7
8
10
Breite (metrisch):
16,5 mm
20,3 mm
25,4 mm
47,6 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich:
16,5 mm
20,3 mm
21,2 mm
25,4 mm
Packungsgröße:
1 Packung
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Etiketten pro Zeile Breite (metrisch) Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich Packungsgröße
11513614 6,4 mm 8 20,3 mm 20,3 mm 1 Packung
11503614 6,4 mm 10 16,5 mm 16,5 mm 1 Packung
11523614 12,7 mm 7 25,4 mm 25,4 mm 1 Packung
11533544 21,2 mm 4 47,6 mm 21,2 mm 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11513614 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029760
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Blanko-Etiketten zum Bedrucken, geeignet für Laserdrucker.
LaserTab-Etiketten sind in folgenden Formaten erhältlich:
  • Manipulationssicheres Polyolefin
  • Polyester (UL-anerkannte Komponente bei Bedruckung mit bestimmten Laserdruckertonern)
  • Selbstlaminierend
  • Nylon Tuch
  • Papier
  • Polyimid
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyolefin (manipulationssicher)
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Laser
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Kennzeichnung von Leiterplatten, allgemeine Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 25.4 mm
Etiketten pro Zeile 8
Etiketten pro Bogen 304
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 10234 Etiketten/Packung
Menge 10.234 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,009 in.
Dicke (metrisch) 0.23 mm
Abmessungen (L x B) 6.35 x 20.32 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,8 in.
Breite (metrisch) 20,3 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 20,3 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,25 in.
Höhe (metrisch) 6,4 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 6.4 mm
Alternate Part Number LAT-4-410-10