Learn More
Brady™ LaserTab Selbstlaminierende Polyesteretiketten
Artikelnummer. 11533594
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
30,5 mm
47,6 mm
Höhe (metrisch):
19,1 mm
33,8 mm
38,1 mm
80,4 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch):
19,1 mm
28 mm
33,8 mm
38,1 mm
80,4 mm
Menge:
1008 Etiketten
1029 Etiketten
1092 Etiketten
2520-Etiketten
2548-Etiketten
5040-Etiketten
5070-Etiketten
5148-Etiketten
Packungsgröße:
1 Packung
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Vertikale Wiederholung (metrisch) Menge unitSize
11533594 25,4 mm 19,1 mm 19,1 mm 5040-Etiketten 1 Packung
11513544 25,4 mm 19,1 mm 28 mm 1008 Etiketten 1 Packung
11503544 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm 1092 Etiketten 1 Packung
11523594 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm 5148-Etiketten 1 Packung
11553544 25,4 mm 33,8 mm 33,8 mm 1029 Etiketten 1 Packung
11553594 25,4 mm 33,8 mm 33,8 mm 2548-Etiketten 1 Packung
11553604 12,7 mm 38,1 mm 38,1 mm 5070-Etiketten 1 Packung
11503564 30,5 mm 38,1 mm 38,1 mm 2520-Etiketten 1 Packung
11563594 25,4 mm 80,4 mm 80,4 mm 1008 Etiketten 1 Packung
11573614 47,6 mm 80,4 mm 80,4 mm 1008 Etiketten 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11533594 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029741
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Blanko-Etiketten zum Bedrucken, geeignet für Laserdrucker.
LaserTab-Etiketten sind in folgenden Formaten erhältlich:
  • Manipulationssicheres Polyolefin
  • Polyester (UL-anerkannte Komponente bei Bedruckung mit bestimmten Laserdruckertonern)
  • Selbstlaminierend
  • Nylon Tuch
  • Papier
  • Polyimid
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchsichtig
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Selbstlaminierendes Polyester
Print Technology Laser
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Laserdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 28 mm
Etiketten pro Zeile 7
Etiketten pro Bogen 84
Menge 5040-Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,002 in.
Dicke (metrisch) 0.051 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 19,1 mm
Drahtstärke 20 AWG bis 10 AWG
Abmessungen (L x B) 19.05 x 25.4 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,75 in.
Höhe (metrisch) 19,1 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 8.6 mm
Alternate Part Number LAT-16-361-5