missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAT, p Tyr220 Antibody (SR1644), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18623104 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18623104 100 μg 100 Mikroliter
18614215 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18623104

Marke: Novus Biologicals NBP321508100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

LAT Monoclonal antibody specifically detects LAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LAT
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1644
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:30
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias 36 kDa phospho-tyrosine adapter protein, LAT1,36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein, linker for activation of T cells, linker for activation of T-cells family member 1, p36-38, pp36
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human phospho-LAT [Tyr220] (Uniprot #: O43561)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27040
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.