missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LAT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Sheep Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5149153

Artikelnummer. 30533912

  • 488.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

LAT (Linker for Activation of T cells) is a 36-38 kDa double-palmitoylated transmembrane adaptor protein expressed by T cells, pre-B cells, NK cells, mast cells and platelets. After immunoreceptor triggering, LAT becomes multiply tyrosine-phosphorylated by Syk-, Src-, or Tec-family kinases, providing docking sites for downstream signaling molecules. LAT is essential for TCR-dependent T cell- and FcepsilonRI-dependent mast cell activation, as well as for maturation of early thymocytes. It is also involved in NK cell signaling and platelet activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

LAT
Polyclonal
Unconjugated
LAT
36 kDa phospho-tyrosine adapter protein; 36 kDa phospho-tyrosine adaptor protein; Lat; LAT1; linker for activation of T cells; linker for activation of T cells, transmembrane adaptor; linker for activation of T-cells; linker for activation of T-cells family member 1; linker protein; p36-38; pp36
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
27040
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
O43561
LAT
E. coli-derived recombinant human LAT, His30-Glu113.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt