Learn More
Latanoprostsäure, TRC
Artikelnummer. 17994345
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17994345 5 mg 5 Milligramm
17912875 1 mg 1 Milligramm
17921255 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17994345 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL1773105MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41639-83-2
Summenformel C23 H34 O5
Molekulargewicht (g/mol) 390.51
Synonym (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(R*),3α,5α]]-, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-((R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]hept-5-enoic acid, 13,14-Dihydro-17-phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α, Latanoprost acid, PhXA 85, Latanoprost Related Compound E (USP)
IUPAC-Name (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-Hydroxy-5-Phenylpentyl]Cyclopentyl]Hept-5-Enosäure
SMILES O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O)CCc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Latanoprost Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formelmasse 390.2406
Reinheit (%) >95%