Learn More
Latanoprost, Mikromol™
Artikelnummer. 18032540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18032540 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18032540 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3316.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Latanoprost
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Latanoprost
CAS 130209-82-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Latanoprost
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C26 H40 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, (5Z)-, (15R)-Latanoprost, GAAP Ofteno, Latanoprost, PhXA 41, XA 41, Xalatan, 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenylpentyl)cyclopentyl]-, 1-methylethyl ester, [1R-[1alpha(Z),2beta(R*),3alpha,5alpha]]-
InChI-Formel InChI=1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22+,23+,24-,25+/m0/s1
SMILES CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@@H](O)CCc2ccccc2
IUPAC-Name Propan-2-yl (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-Hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 432.59
Menge 50 mg
Formelmasse 432,2876 g/mol