Learn More
BRAND™ Seitlicher Absperrhahn für Büretten, braun
Artikelnummer. 10652052 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
25 ml-Bürette
50 ml-Bürette
Bürette mit 25 und 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10652052 Bürette mit 25 und 50 ml 1 Stück
10509161 25 ml-Bürette 1 Stück
10111971 50 ml-Bürette 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10652052 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 81927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.54 €
    54.25 € / 1 Stück
    Sparen 10.29 €
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der seitliche Absperrhahn für Büretten enthält ein austauschbares Glasküken.
  • Gehäuse des Absperrhahns mit präziser Bürettenspitze aus Borosilikatglas 3.3
  • Austauschbarer Borosilikatglasschlüssel mit Haltevorrichtung
  • Absperrhahn Größe 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Bürette Absperrhahn
Material Bernsteinfarbenes Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Geräte) Bürette mit 25 und 50 ml
Enthält Glasschlüssel