Learn More
Sanplatec™ Latexhandschuh 8 in.
Artikelnummer. 30242888
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe:
8 Zoll
Packungsgröße:
1 Paar
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe Packungsgröße
30242888 8 Zoll 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30242888 Lieferant Sanplatec™ Lieferanten-Nr. 30227
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Latexhandschuh 8 in. für Sanplatec Handschuhfach.
  • Spezifikationen: 1 Doppelspule, Gesamtlänge: 710 mm, Dicke: 0,55 mm
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Nein
Material Latex
Produkttyp Handschuhe
Größe Universal
Dicke (angloamerikanisch) 0.55 mm
Dicke (metrisch) 0.55 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 8 Zoll