Learn More
Semperguard™ Puderfreie Latexhandhuhe mit Innenbeschichtung
Artikelnummer. 15503516
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 15503516
Marke: Semperguard™ 3000001291
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Semperguard™ puderfreien Schutzhandschuhe bestehen aus Naturkautschuk mit haben eine synthetische Innenbeschichtung.
  • Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für komplexe Risiken
  • Untersuchungshandschuhe der CE-Klasse I
  • Hautfreundlicher, puderfreier Hygienehandschuh aus Naturkautschuk
  • Gute Griffigkeit und einfaches Anziehen durch die innovative Produktionstechnologie
  • Frei von Phthalaten/Weichmachern
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420, EN 374, EN 455; Medizinprodukteklasse I; Einweg-Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, Kategorie III
Beschichteter Bereich Innen
Coating Material Synthetisch
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Texturiert
Hand Beidhändig
Material Naturkautschuk
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Schutzhandschuhe
Größe M
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,24 mm (Messung in Doppelschicht)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinprodukt der Klasse I. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Länge (metrisch) 240 mm