missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Semperguard™ Puderfreie Latexhandhuhe mit Innenbeschichtung

Artikelnummer. 15523516
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15523516

Marke: Semperguard™ 3000001293

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Semperguard™ puderfreien Schutzhandschuhe bestehen aus Naturkautschuk mit haben eine synthetische Innenbeschichtung.

  • Schutzhandschuhe der CE-Kategorie III für komplexe Risiken
  • Untersuchungshandschuhe der CE-Klasse I
  • Hautfreundlicher, puderfreier Hygienehandschuh aus Naturkautschuk
  • Gute Griffigkeit und einfaches Anziehen durch die innovative Produktionstechnologie
  • Frei von Phthalaten/Weichmachern
  • Getestet und zertifiziert nach 1935/2004 – geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN 420, EN 374, EN 455; Medizinprodukteklasse I; Einweg-Schutzhandschuhe für komplexe Risiken, Kategorie III
Beschichteter Bereich Innen
Coating Material Synthetisch
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Texturiert
Hand Beidhändig
Material Naturkautschuk
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Schutzhandschuhe
Größe XL
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,24 mm (Messung in Doppelschicht)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Medizinprodukt der Klasse I. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Art der Handschuhstulpe Gerollt
Länge (metrisch) 240 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt