Learn More
Ansell™ Versatouch™ Handschuhe mit thermischer Dämmung der Serie 78-103
Artikelnummer. p-8013901 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
9
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15785992 9 12 Stück
15775992 7 12 Stück
2 options
Artikelnummer. 15785992
Marke: Ansell™ 78103090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet Schutz vor Kälte ohne Einbußen bei der Fingerfertigkeit. Die Ansell Edmont™ Versatouch™ 78-103 Handschuhe mit thermischer Dämmung sind leichte Handschuhe aus einem nahtlosen Strickgewebe mit Thermo-Acrylfutter. Sie bieten Komfort und Wärme bei Arbeiten in Kalt- oder Kühlräumen.
VersaTouch Handschuhe mit thermischer Dämmung sind ideal, um die Hände bei Anwendungen unter Kühlung warm zu halten.
  • Unbeschichtetes Futter für die alleinige Verwendung oder als Unterhandschuh
  • Das nahtlose Acryl-Thermofutter sorgt für Tragekomfort und Wärme
  • Das Acryl-Futter bietet Schutz vor Kälte ohne Einbußen bei der Fingerfertigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388/511
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Blau
Oberflächenbehandlung außen Gestrickt
Güte 10 Gauge
Latex Free Ja
Material Acrylic
Produkttyp Heat-resistant Gloves
Größe 9
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühl-/Gefrierbereiche, Tiefkühlprodukte
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl
Verpackungsart Im Beutel
Menge 12 Paar
Länge (metrisch) 215 bis 250 mm