Learn More
Masterflex™ Aluminium-Verbindungsstück mit 90-Grad-Haltewinkel für Masterflex Gitterrahmen aus Metallstäben
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteDescription
- Haltewinkel 90°
- Aluminium
- Glatte, abgerundete Oberflächen, leicht zu reinigen
- Abgewinkelte Einstellschrauben ermöglichen eine einfache Einrichtung und verhindern Fehlausrichtung.
- Entwickelt für die Konstruktion
Specifications
Specifications
| Material | Silikonbeschichtetes Aluminium |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Stange | 0.5 Zoll |
| Größe | Griffbereich: 9 bis 0,5 in. |
| Beschreibung | Rahmen und Stäbe |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Konstruktion von Laborrahmen in einem Gittermuster |