Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Tiefkühlschrank mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Artikelnummer. 17337679
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
20,5 ft.3
25,7 ft.3
4,5 ft.3
Temperaturbereich:
-50 bis -85 °C
0 bis -40 °C
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (angloamerikanisch) Temperaturbereich unitSize
17337679 4,5 ft.3 0 bis -40 °C 1 Stück
17347679 20,5 ft.3 0 bis -40 °C 1 Stück
17357679 25,7 ft.3 0 bis -40 °C 1 Stück
17367679 4,5 ft.3 -50 bis -85 °C 1 Stück
17377679 20,5 ft.3 -50 bis -85 °C 1 Stück
17387679 25,7 ft.3 -50 bis -85 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17337679 Lieferant Lauda™ Lieferanten-Nr. L003341
Halten Sie Ihre Proben kühl
Verwenden Sie den Aktionscode 27999
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der LAUDA Versafreeze VF ist ein Tiefkühlschrank mit einem Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7).
  • Tiefkühlschränke für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Typ Ultra-Tiefkühlschrank
Kapazität (angloamerikanisch) 4,5 ft.3
Kapazität (metrisch) 129 l
Temperaturbereich 0 bis -40 °C
Ausführung der Tür Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss
No. of Doors 1
Schrankmaterial Edelstahl
Isolierung Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Anzahl Probengestelle 9 Racks
Zertifizierung/Konformität TÜV
Modell Schrank, VF 15040
Display 4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display
Farbe Weiß
Kondensatortyp Luftkühlung
Anschlüsse 13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss
Produktlinie LAUDA Versafreeze
Gewährleistung 5 Jahre
Abtauen Manuell
Peakvariation bei -80 °C ±1,5 K zeitlich bei −40 °C
Wassergekühlt Optional
Überwachungsoptionen Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen
Datenausgabe USB, Ethernet RJ45, RS485
Betriebsmodi Maximale Probensicherheit
Parameter-Verriegelung Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher
Stromstärke Max. 2,1/16 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 230 V
Phase 1
Wirkleistung 0,5 kW
Spannungskompensation Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet
Kältemittel R1270
Aufnahmevermögen 2 in. Boxen (81)