Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Tiefkühlschrank mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
20,5 cu. ft.
25,7 cu. ft.
4,5 cu. ft.
Temperaturbereich:
-50°C bis -85°C
0°bis -40 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tiefkühlschränke für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ultra-Tiefkühlschrank |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 20,5 cu. ft. |
| Kapazität (metrisch) | 583 l |
| Temperaturbereich | 0°bis -40 °C |
| Ausführung der Tür | Abgedichteter und isolierter Türgriff mit Schlüsselschloss |
| No. of Doors | 1 |
| Schrankmaterial | Edelstahl |
| Isolierung | Polyurethanschaum |
| Innen | Edelstahl |
| Oberflächenbehandlung außen | Pulverbeschichteter Stahl |
| Mehr anzeigen |