Learn More
Lauraminoxid, TRC
Artikelnummer. 30479364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479364 25 g 25 Gramm
30467601 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30479364 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17853025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1643-20-5
Summenformel C14 H31 N O
Molekulargewicht (g/mol) 229.4
Synonym Dodecylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (6CI,8CI), 101CG, AX, AX (amine oxide), AX 22, AX agent, AX-CS, AX-S, AX-SS, Admox 12, Amiphitol 20N, Ammonyx AO, Ammonyx C10 Amine Oxide, Ammonyx DMCD 40, Ammonyx LO, Ammonyx LO-E, Amogen AOL, Amphitol 20N, Aromox DM 12D, Aromox DM 12D-W, Aromox DM 12DW(C), Aromox DM 12W, Aromox DMA 2DW, Aromox DMCD, Atlas CD 413, Barlox 12i, C 12AX, CFS 560, Cadenac DM 12D-W, Cadenax DM 12DW, Cadenax DM 12DW(C), Cadenax DM 12DW(S), Cadenax DM 12DW-S, ColaLux Lo, Conco XAL, Cyclomox L, DDAO, DDNO, Dimethylaurylamine oxide, Dimethyldodecylamine N-oxide, Dimethyldodecylamine oxide, Dimethyllaurylamine oxide, Dodecydimethylamine-N-oxide, Dodecyldimethylamine oxide, Emal 20N, Emcol L, Emcol LO, Empigen OB, Genaminox K 12, Genaminox LA, Incromine oxide L, LDAO, Lauramine oxide, Laurylamine oxide, Lauryldimethylamine N-oxide, Lauryldimethylamine oxide, Lauryldimethylammonium oxide, MON 59121, Macat AO 12, Mackamine CO-SP, Mackamine LO, N,N-Dimethyl-1-dodecanamine N-oxide, N,N-Dimethyl-1-dodecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-dodecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-dodecylamine oxide, N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide, N,N-Dimethyldodecylamine oxide, N-Dodecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Lauryl-N,N-dimethylamine oxide, N-Lauryldimethylamine N-oxide, Ninox DMCD 40, Ninox L, Nissan Unisafe A-LM, OA 12, OB 2, OB 2 (surfactant), Oxamin LO, Oxidet DM 20, Rewominox L 408, Rhodamox L, Rhodamox LO, Schercamox DML, Softamine L, TAO 14, Tomah AO 728, Unisafe A-LM, Unisafe A-LMR, Unisorb A-LM, Vicamox 401, Wondamin OX 300, Wondamine OX 300, n-Dodecyl-N,N-dimethylamine-N-oxide, n-Dodecyldimethylamine oxide, 1-Dodecanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide
IUPAC-Name N,N-Dimethyldodecan-1-aminoxid
SMILES CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauramine Oxide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H31NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2,3)16/h4-14H2,1-3H3
Formelmasse 229.2406
Reinheit (%) >95%