Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laurinsäure, 99 %
Artikelnummer. 10387340 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10387340 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10495272 5 g Glasflasche 5 Gramm
10469080 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10398103 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10751784 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10387340 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 167285000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.80 €
    32.65 € / 500 Gramm
    Sparen 6.15 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-07-7
Summenformel C12H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.32
MDL-Nummer MFCD00002736
InChI-Schlüssel POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC-Name Dodecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauric acid
Schmelzpunkt 44.0°C to 46.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 225.0°C (100.0 mmHg)
Flammpunkt 156°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)10CO2H
Menge 500 g
Beilstein 02, 359
Merck Index 15, 5439
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether and alcohol
Formelmasse 200.32
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lauric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.