Learn More
Laurinsäure, TRC
Artikelnummer. 30012013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012013 25 g 25 Gramm
30006082 10 g 10 Gramm
30007658 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012013 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17855025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-07-7
Summenformel C12 H24 O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.32
Synonym Dodecanoic acid, Lauric acid (8CI), 1-Dodecanoic acid, 1-Undecanecarboxylic acid, ABL, Aliphat No. 4, ContraZeck, Dodecylic acid, Edenor 12/98-100, Edenor C 12, Edenor C 1298-100, Emery 651, Hystrene 9512, Imex C 1299, Kortacid 1299, Laurostearic acid, Lunac L 70, Lunac L 98, NAA 122, NAA 312, NSC 5026, Neo-Fat 12, Neo-Fat 12-43, Nissan NAA 122, Palmac 98-12, Philacid 1200, Prifac 2920, Prifac 2922, Prifrac 2920, Univol U 314, Vulvic acid, n-Dodecanoic acid
IUPAC-Name Dodecansäure
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauric Acid
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Formelmasse 200.1776