Learn More
Laurylmethacrylat, 97 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294891 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10294891 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10692942 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
11924961 2.5 L Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10294891 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 347711000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142-90-5 | C16H30O2 | 254.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-90-5
Summenformel C16H30O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.41
MDL-Nummer MFCD00008972
InChI-Schlüssel GMSCBRSQMRDRCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecyl methacrylate, lauryl methacrylate, dodecyl 2-methylacrylate, metazene, n-dodecyl methacrylate, sipomer lma, 2-propenoic acid, 2-methyl-, dodecyl ester, dodecyl 2-methyl-2-propenoate, lama, ageflex fm 246
PubChem CID 8906
IUPAC-Name Dodecyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauryl methacrylate
Namenshinweis 96%
Schmelzpunkt -23.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.8710g/mL
Flammpunkt 126°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2=C(CH3)COO(CH2)11CH3
Brechungsindex 1.4440 to 1.4470
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.871
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Stabilisator 300 to 500ppm MEHQ
Viskosität 4.7 mPa.s (25°C)
Formelmasse 254.41
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit