Learn More
Berthold Technologies LB 983 NightOWL II in vivo Bildgebungssystem
Artikelnummer. 31908716 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau, grau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31908716 Blau, grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908716 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 4050830
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der NightOWL II bietet ein modulares, einfach zu bedienendes optisches In-vivo-Bildgebungssystem mit hoher Empfindlichkeit und Auflösung. Mit verschiedenen Lichtquellen und lichtdichten Anschlüssen zum Einlegen von Kabeln, Glasfasern oder Manipulatoren bietet er die Flexibilität, die Sie für jede In-vivo-Bildgebungsanwendung benötigen.
  • Ultrasensitive rückleuchtende (hinterleuchtete) CCD-Kamera mit hoher Quanteneffizienz über das gesamte sichtbare bis nahinfrarote Spektrum für Lumineszenz und Fluoreszenz.
  • Effiziente Kühlung des Arrays (absolute -80 bis -90 °C, abhängig von der Raumtemperatur), um sehr geringe Rauschen zu gewährleisten, sodass lange Belichtungszeiten genutzt werden können, um das Signal über die Zeit zu integrieren und selbst sehr schwache Lichtsignale zu erkennen.
  • Lichtdichter Schrank, der jegliche Störungen durch Umgebungslicht verhindert.
  • Motorgetriebene Kamera, um eine optimale Auflösung und Fokussierung der Probe zu erreichen. Die Kamera kann von einer Höhe von 50 mm auf 725 mm bewegt werden, was eine Fokussierung auf jede Probengröße bis zu 250 mm ermöglicht. Für Nahaufnahmen steht ein Makrotisch zur Verfügung.
  • Flanschoption, die einen lichtdichten Zugang zum Innenteil für Schläuche, Kabel oder sogar Glasfaser bietet, z. B. für spezielle Beleuchtung von Pflanzen. Der Flansch kann für spezielle Zwecke angepasst werden.
  • Zu den verfügbaren Zubehörteilen gehören verschiedene Lichtquellen für unterschiedliche Anwendungen, eine Gas-Anästhesie-Einheit, ein Heiztisch zur Aufrechterhaltung der optimalen Körpertemperatur und mehr.
  • Die benutzerfreundliche IndiGO™ Software steuert das Instrument und erleichtert die Bildverarbeitung. Sie bietet eine einfache Wellenlängenverwaltung sowie optionale 21 CRF Teil 11-Konformität, Tierausrichtung und digitale Mausatlas-Ausrichtung.
Spezifikation
Typ Bildgebungssystem
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-vivo-Bildgebung
Farbe Blau, grau
Betriebssystem Windows
Software IndiGO
Tiefe (metrisch) 400 mm
Höhe (metrisch) 1220 mm
Gewicht (metrisch) 85 Kg
Breite (metrisch) 600 mm
Zertifizierung/Konformität CE, EN
Elektrische Anforderungen Mindestens 3 Fassungen
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung Maximal 400 VA