missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ LB-Agar, Kapseln, Molecular Biology Certified™

Artikelnummer. 15712612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
11 g
Format:
Kapseln
Packungsgröße:
11 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15712612

Marke: MP Biomedicals™ 113002201

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reichhaltiges Medium für das Wachstum von E. coli und zertifiziert für Plasmid- und andere Bakterienkulturen in flüssigem Medium

  • Nährstoffreiches Medium, das ursprünglich zum Züchten und Halten von E. coli-Stämmen entwickelt wurde.
  • Beseitigt Verschwendung, Ungenauigkeiten und Verunreinigungen, die mit dem Auswiegen von Schüttgut verbunden sind.
  • Enthält aufgrund des NaCl-Bestandteils wichtige Elektrolyte für den Transport und das osmotische Gleichgewicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Format Kapseln
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 11 g
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.