Learn More
Fisher BioReagents™ LB-Bouillon, Miller (granuliert)
Artikelnummer. 11325992
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Verpackungsart:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackungsart unitSize
11325992 2000 g Poly-Flasche 2 Kilogramm
11345992 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325992 Lieferant Fisher BioReagents™ Lieferanten-Nr. BP97232
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird als mikrobielles Wachstumsmedium für die Kultivierung von E. coli-Stämmen zur Herstellung von Plasmid-DNA und rekombinanten Proteinen verwendet.
  • Anweisungen für die Medienherstellung: 25 g zu 1 l Reinstwasser, wie z. B. BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Wasser in Zellkulturqualität), hinzufügen und danach den pH-Wert auf 7.2 einstellen. Erhitzen und häufig bewegen, um es vollständig aufzulösen. Vor Gebrauch durch Autoklavieren für 15 Minuten sterilisieren.
  • Die Natriumchloridkonzentration der Miller-Formulierung ist 2x die Konzentration der Lennox-Formulierung, um eine optimale Salzkonzentration für einen bestimmten Stamm zu ermöglichen
  • Format: Granuliertes Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Form Dehydriert
Medientyp LB-Bouillon
Produkttyp Bakterienkultur
Zusammensetzung Caseinpepton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrobiologische Medien
Verpackungsart Poly-Flasche
Menge 2000 g