Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, dehydriert (Kapseln)
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Molecular Biology Certified™ |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Dehydriert |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Züchten von Escherichia coli, Plasmid und anderen Bakterienkulturen in Flüssigmedium |
| Menge | 5000 g |