Learn More
MP Biomedicals™ LB-Medium, große Kapseln
Artikelnummer. p-4907569 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
15 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
15 Kilogramm
227 Gramm
454 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11363229
Marke: MP Biomedicals™ 113002036
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kulturmedien, die für das Kultivieren von Bakterien verwendet werden.
  • Formulierungen für E. coli-Wachstumsmedien enthalten 10 g Trypton und 5 g Hefeextrakt pro Liter, 10 g NaCl pro Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Molecular Biology Certified™
Inhalt und Lagerung 15°bis 30 °C
Format Kapseln
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, NaCl 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Züchten von Bakterien
Menge 1000 g
Nur für Forschungszwecke.