Learn More
BD™ LBS-Agar-Platten
Description
BD LBS-Agar wird für die Isolierung und Zählung von Laktobakterien aus Lebensmitteln, Milchprodukten und humanen Darm-, Vaginal- und Zahnfloren verwendet.
- LBS-Agar ist bei der Verhinderung des Überwachstums von Schimmelpilzen, Streptokokken und der Ausbreitung von Organismen selektiver als Tomatensaftagar
- Casein-Pepton, Hefeextrakt und Ammoniumsalz liefern Stickstoff
- Polysorbat 80 liefert Fettsäuren, die für das Wachstum von Laktobakterien erforderlich sind
- Mangan und Magnesium sind Wachstumsfaktoren
- Glucose ist eine universelle Energie- und Kohlenstoffquelle
- Ammoniumcitrat, Natriumacetat, Essigsäure und eisenhaltiges Sulfat wirken als Inhibitoren von Streptokokken und anderen kontaminierenden Organismen und bieten den niedrigen pH-Wert, der von Laktobakterien, aber nicht von vielen anderen Organismen toleriert wird
- Phosphat stabilisiert zusammen mit Acetat und Essigsäure den pH-Wert
Gebrauchsfertige Stacker™ Platten im Lieferumfang enthalten
- Auf Platten vorbereitete Medien sind sofort einsatzbereit
- Mikrobiologisch kontrolliert für kompromisslose Isolierung von Mikroorganismen
- Der spezielle Deckel und der Boden ermöglichen die Verriegelung und das Stapeln der Platten ohne Verrutschen
- Das speziell entwickelte Design lässt sich leicht trennen, ohne die Probe zu bewegen
Spécification
Spécification
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C in der Originalhülle dunkel lagern |
| Nachweis von | Laktobazillen |
| Format | Präparierte Kulturplatten |
| Produkttyp | Agarplatten |
| Klasse des Zielorganismus | Laktobakterien |
| Zusammensetzung | Pro präparierter Menge von 1 l: Pankreatischer Verdau von Casein 10 g, Natriumacetat-Hydrat 25 g, Hefeextrakt 5 g, Essigsäure 1,3 ml, Kaliumdihydrogenphosphat 6 g, Magnesiumsulfat 0,575 g, Ammoniumcitrat 2 g, Mangansulfat 0,12 g, Glucose 20 g, eisenhaltiges Sulfat 0,034 g, Polysorbat 80 1 g, Agar 15 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Zählung von Laktobakterien aus Lebensmitteln und aus intestinaler, vaginaler und Zahnflora |
| Inkubationsbedingungen | 35 ± 2 °C in einer aeroben Atmosphäre |
| Inkubationszeit | 48 bis 72 h |
| Verpackungsart | 10 Platten mit Deckel pro Kunststoffhülle |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?